4-Clorotolueno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-4-methylbenzene
150210010 150210250 150211000
ACRO150210010EA 436 EUR
ACRO150210010 ACRO150210250 ACRO150211000
4-Clorotolueno 98%
4-Clorotolueno
Formula: C₇H₇Cl
MW: 126.59 g/mol
Pto. Ebullición: 162 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 6…8 °C
Densidad: 1.07 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000631
Núm. CAS: 106-43-4
EINECS: 203-397-0
UN: 2238
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,02190
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.01 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA