4-Clorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Chloro-4-methylbenzene
L04672.22
L04672.36
L04672.0B
L04672.22EA
33.3
EUR
L04672.22
L04672.36
L04672.0B
4-Clorotolueno ≥98%
4-Clorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 106-43-4
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Aromatic
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 161-163°
Beilstein Reference: 1903635
Merck Reference: 14,2171
UN No.: 2238
MDL No.: MFCD00000631
Formula:
C₇H₇Cl MW: 126.59 g/mol Pto. Ebullición: 161…163 °C Pto. de fusión: 7…9 °C Densidad: 1.069 Pto. de inflamación: 51 °C (124 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000631 Núm. CAS: 106-43-4 EINECS: 203-397-0 UN: 2238 ADR: 3 III Índice Merck: 13,02190 |