(4-Clorofenil)acetona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
350700050 350700250
ACRO350700050EA 105 EUR
ACRO350700050 ACRO350700250
(4-Clorofenil)acetona 98%
(4-Clorofenil)acetona
Formula: C₉H₉ClO
Pto. Ebullición: 132 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,151 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045214
Núm. CAS: 5586-88-9
EINECS: 226-986-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5325 to 1.5345 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %