α-Cloro-o-fluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Fluorobencilo cloruro, 1-(Clorometil)-2-fluorobenceno, α-Cloro-2-fluorotolueno
A11566.14
A11566.22
A11566.14EA
54.5
EUR
A11566.14
A11566.22
α-Cloro-o-fluorotolueno ≥98%
α-Cloro-o-fluorotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 345-35-7
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5154
Odour: Pungent
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 471699
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000892
Formula:
C₇H₆ClF MW: 144.58 g/mol Pto. Ebullición: 175 °C Densidad: 1.216 Pto. de inflamación: 57 °C (134 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000892 Núm. CAS: 345-35-7 EINECS: 206-460-0 UN: 2920 ADR: 8 II |