α-Cloro-m-fluorotolueno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-Cloro-3-fluorotolueno
A12665.14
A12665.06
A12665.22
A12665.14EA
135
EUR
A12665.14
A12665.06
A12665.22
α-Cloro-m-fluorotolueno 97%
α-Cloro-m-fluorotolueno
Purity: 97%
CAS No.: 456-42-8
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Pungent
Boiling Point: 176-177°
Beilstein Reference: 742265
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000904
Formula:
C₇H₆ClF MW: 144,58 g/mol Pto. Ebullición: 176…177 °C Densidad: 1,213 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000904 Núm. CAS: 456-42-8 EINECS: 207-264-8 UN: 2920 ADR: 8,II |