α-Cloro-p-fluorotolueno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
119430250
119431000
ACRO119430250EA
51.6
EUR
ACRO119430250
ACRO119431000
α-Cloro-p-fluorotolueno 98%
α-Cloro-p-fluorotolueno
Formula:
C₇H₆ClF Pto. Ebullición: 181,2 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1,207 g/cm³ Pto. de inflamación: 72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000913 Núm. CAS: 352-11-4 EINECS: 206-516-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |