α-Cloro-p-fluorotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-Cloro-4-fluorotolueno
A14686.14
A14686.22
A14686.36
A14686.14EA
37.7
EUR
A14686.14
A14686.22
A14686.36
α-Cloro-p-fluorotolueno ≥99%
α-Cloro-p-fluorotolueno
Purity: 99%
CAS No.: 352-11-4
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Pungent
Melting Point: -18°
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 742272
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000913
Formula:
C₇H₆ClF MW: 144,58 g/mol Pto. Ebullición: 185 °C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1,214 Pto. de inflamación: 69 °C (156 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000913 Núm. CAS: 352-11-4 EINECS: 206-516-4 UN: 3265 ADR: 8,II |