2-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Clorobenzotrifluoruro
A10753.0E
A10753.22
A10753.36
A10753.0EEA
273
EUR
A10753.0E
A10753.22
A10753.36
2-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥99%
2-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno
Purity: 99%
CAS No.: 88-16-4
Molecular Formula: C7H4ClF3
Formula Weight: 180.56
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -6°
Boiling Point: 151-153°
Beilstein Reference: 510993
UN No.: 2234
MDL No.: MFCD00000561
Formula:
C₇H₄ClF₃ Pto. Ebullición: 151…153 °C Pto. de fusión: –6 °C Densidad: 1,369 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000561 Núm. CAS: 88-16-4 EINECS: 201-805-1 UN: 2234 ADR: 3,III |