2-Cloro-4-fluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20278.14
B20278.22
B20278.36
B20278.14EA
33.3
EUR
B20278.14
B20278.22
B20278.36
2-Cloro-4-fluorotolueno ≥98%
2-Cloro-4-fluorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 452-73-3
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Aromatic
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1931690
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000572
Formula:
C₇H₆ClF Pto. Ebullición: 154…156 °C Densidad: 1,198 Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000572 Núm. CAS: 452-73-3 EINECS: 207-209-8 UN: 1993 ADR: 3,III |