4-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
108730250 108732500 108730010
ACRO108730250EA 24 EUR
ACRO108730250 ACRO108732500 ACRO108730010
4-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
4-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄ClF₃
Pto. Ebullición: 136…138 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –36 °C
Densidad: 1,35 g/cm³
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000627
Núm. CAS: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,02145
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4453 to 1.4473 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)