4-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15154.0E A15154.22 A15154.36
A15154.0EEA 283 EUR
A15154.0E A15154.22 A15154.36
4-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98%
4-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno
Purity: 98+% CAS No.: 98-56-6 Molecular Formula: C7H4ClF3 Formula Weight: 180.56 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: -36° Boiling Point: 136-138° Beilstein Reference: 510203 Merck Reference: 14,2126 UN No.: 2234 MDL No.: MFCD00000627
Formula: C₇H₄ClF₃
Pto. Ebullición: 136…138 °C
Pto. de fusión: –36 °C
Densidad: 1,346
Pto. de inflamación: 47 °C (116 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000627
Núm. CAS: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,2126