4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
A11488.0E
A11488.22
A11488.36
A11488.0EEA
521
EUR
A11488.0E
A11488.22
A11488.36
4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno ≥98%
4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 121-17-5
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4900
Melting Point: -3°
Boiling Point: 221-223°
Beilstein Reference: 523986
UN No.: 2307
MDL No.: MFCD00007084
Formula:
C₇H₃ClF₃NO₂ MW: 225,55 g/mol Pto. Ebullición: 221…223 °C Pto. de fusión: –3 °C Densidad: 1,535 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007084 Núm. CAS: 121-17-5 EINECS: 204-451-6 UN: 2307 ADR: 6.1,II |