2-Cloro-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L06623.14
L06623.22
L06623.14EA
32.3
EUR
L06623.14
L06623.22
2-Cloro-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno ≥98%
2-Cloro-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 777-37-7
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5080
Melting Point: ca 22°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 2216169
MDL No.: MFCD00007296
Formula:
C₇H₃ClF₃NO₂ Pto. Ebullición: 232 °C Pto. de fusión: ∼22 °C Densidad: 1,547 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007296 Núm. CAS: 777-37-7 EINECS: 212-287-1 |