2,6-Dicloro-3-nitrotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3-Dichloro-2-methyl-4-nitrobenzene
B20520.09
B20520.18
B20520.09EA
33.8
EUR
B20520.09
B20520.18
2,6-Dicloro-3-nitrotolueno ≥99%
2,6-Dicloro-3-nitrotolueno
Purity: 99%
CAS No.: 29682-46-0
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: 53-55°
Beilstein Reference: 2259855
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00024185
Formula:
C₇H₅Cl₂NO₂ MW: 206,03 g/mol Pto. de fusión: 53…55 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024185 Núm. CAS: 29682-46-0 EINECS: 249-776-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |