α-Cloro-4-nitrotolueno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Nitrobencilo cloruro
161090100
161091000
161092500
ACRO161090100EA
25.2
EUR
ACRO161090100
ACRO161091000
ACRO161092500
α-Cloro-4-nitrotolueno 99%
α-Cloro-4-nitrotolueno
Formula:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171.58 g/mol Pto. Ebullición: 112 °C (.6 mmHg) Pto. de fusión: 71…74 °C Densidad: 1.5647 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007374 Núm. CAS: 100-14-1 EINECS: 202-822-7 UN: 3261 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 71 to 74 °C |
GC | ≥98.5 % |