2-Cloro-4-nitrotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23542.14
B23542.22
B23542.14EA
36.2
EUR
B23542.14
B23542.22
2-Cloro-4-nitrotolueno ≥98%
2-Cloro-4-nitrotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 121-86-8
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: 62-66°
Boiling Point: 260°
UN No.: 3457
MDL No.: MFCD00007210
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Pto. Ebullición: 260 °C Pto. de fusión: 62…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007210 Núm. CAS: 121-86-8 EINECS: 204-501-7 UN: 3457 ADR: 6.1,III |