4-Cloro-3-nitrotolueno 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97+%
CAS No.: 89-60-1
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.5580
Melting Point: ca 7°
Boiling Point: 260-262°
Beilstein Reference: 511055
UN No.: 2433
MDL No.: MFCD00007085
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Pto. Ebullición: 260…262 °C Pto. de fusión: ∼7 °C Densidad: 1,295 Pto. de inflamación: 129 °C (264 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007085 Núm. CAS: 89-60-1 EINECS: 201-922-8 UN: 2433 ADR: 6.1,III |