4-Cloro-2-nitrotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23382.22
B23382.36
B23382.22EA
41.6
EUR
B23382.22
B23382.36
4-Cloro-2-nitrotolueno ≥99%
4-Cloro-2-nitrotolueno
Purity: 99%
CAS No.: 89-59-8
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Flash Point: 120°(248°F)
Melting Point: 34-38°
Boiling Point: 242°
UN No.: 3457
MDL No.: MFCD00007215
Formula:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171.58 g/mol Pto. Ebullición: 242 °C Pto. de fusión: 34…38 °C Densidad: 1.2559 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 120 °C (248 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007215 Núm. CAS: 89-59-8 EINECS: 201-921-2 UN: 3457 ADR: 6.1 III |