3-(Clorometil)anísol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
197860050 197860250 197861000
ACRO197860050EA 32.5 EUR
ACRO197860050 ACRO197860250 ACRO197861000
3-(Clorometil)anísol 97%
3-(Clorometil)anísol
Formula: C₈H₉ClO
Pto. Ebullición: 124 °C (13 mmHg)
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000907
Núm. CAS: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %