3-(Clorometil)anísol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
Purity: 98+%
CAS No.: 824-98-6
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 122-123°/12mm
Beilstein Reference: 636684
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000907
Formula:
C₈H₉ClO MW: 156,61 g/mol Pto. Ebullición: 122…123 °C (12 mmHg) Densidad: 1,078 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000907 Núm. CAS: 824-98-6 EINECS: 212-541-1 UN: 1760 ADR: 8,III |