Cloruro de m-anísoílo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23571.09
B23571.18
B23571.30
B23571.09EA
47.8
EUR
B23571.09
B23571.18
B23571.30
Cloruro de m-anísoílo ≥99%
Cloruro de m-anísoílo
Purity: 99%
CAS No.: 1711-05-3
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5586
Boiling Point: 123-125°/15mm
Beilstein Reference: 386659
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000673
Formula:
C₈H₇ClO₂ Pto. Ebullición: 123…125 °C (15 mmHg) Densidad: 1,214 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000673 Núm. CAS: 1711-05-3 EINECS: 216-975-2 UN: 1729 ADR: 8,II |