3-Cloro-2-metilanísol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-6-methoxytoluene, 1-Chloro-3-methoxy-2-methylbenzene
B22203.06 B22203.14 B22203.22
B22203.06EA 58.7 EUR
B22203.06 B22203.14 B22203.22
3-Cloro-2-metilanísol ≥97%
3-Cloro-2-metilanísol
Purity: 97% CAS No.: 3260-88-6 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5395 Melting Point: -3° Boiling Point: 212-215° Beilstein Reference: 1862220 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00070772
Formula: C₈H₉ClO
Pto. Ebullición: 212…215 °C
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 1,160
Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070772
Núm. CAS: 3260-88-6
EINECS: 221-862-6
ADR: 3,III