(±)-2-Cloro-1-feniletanol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L14538.06 L14538.03
L14538.06EA 141 EUR
L14538.06 L14538.03
(±)-2-Cloro-1-feniletanol ≥97%
(±)-2-Cloro-1-feniletanol
Purity: 97% CAS No.: 1674-30-2 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5500 Boiling Point: 110-112°/5mm Beilstein Reference: 907322 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01075658
Formula: C₆H₅CH(OH)CH₂Cl
MW: 156,61 g/mol
Pto. Ebullición: 110…112 °C (5 mmHg)
Densidad: 1,193
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075658
Núm. CAS: 1674-30-2
EINECS: 216-816-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III