2,6-Difluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25076.06
B25076.14
B25076.06EA
37.9
EUR
B25076.06
B25076.14
2,6-Difluorotolueno ≥98%
2,6-Difluorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 443-84-5
Molecular Formula: C7H6F2
Formula Weight: 128.12
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4528
Odour: Aromatic
Boiling Point: 112-115°
Beilstein Reference: 1932656
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00043898
Formula:
C₇H₆F₂ Pto. Ebullición: 112…115 °C Densidad: 1,130 Pto. de inflamación: 10 °C (50 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043898 Núm. CAS: 443-84-5 UN: 2388 ADR: 3,II |