α-α-α-2-Tetrafluorotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
A18095.06
A18095.14
A18095.22
A18095.06EA
30.4
EUR
A18095.06
A18095.14
A18095.22
α-α-α-2-Tetrafluorotolueno ≥99%
α-α-α-2-Tetrafluorotolueno
Purity: 99%
CAS No.: 392-85-8
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -49°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 2046638
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000374
Formula:
C₇H₄F₄ MW: 164.1 g/mol Pto. Ebullición: 114…115 °C Pto. de fusión: –49 °C Densidad: 1.293 Pto. de inflamación: 17 °C (62 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000374 Núm. CAS: 392-85-8 EINECS: 206-880-4 UN: 1993 ADR: 3 II |