2-Fluorotolueno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
119661000 119665000 119660025
ACRO119661000EA 42.7 EUR
ACRO119661000 ACRO119665000 ACRO119660025
2-Fluorotolueno 99%
2-Fluorotolueno
Formula: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Pto. Ebullición: 113…114 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000322
Núm. CAS: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN: 2388
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,04207
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -9.5° to -11.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)