2-Fluorotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
A16912.0E
A16912.22
A16912.36
A16912.0EEA
491
EUR
A16912.0E
A16912.22
A16912.36
2-Fluorotolueno ≥99%
2-Fluorotolueno
Purity: 99+%
CAS No.: 95-52-3
Molecular Formula: C7H7F
Formula Weight: 110.13
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4730
Odour: Aromatic
Melting Point: -87°
Boiling Point: 113-114°
Beilstein Reference: 1853362
Merck Reference: 14,4180
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000322
Formula:
C₇H₇F MW: 110.13 g/mol Pto. Ebullición: 113…114 °C Pto. de fusión: –87 °C Densidad: 1.002 Pto. de inflamación: 12 °C (53 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000322 Núm. CAS: 95-52-3 EINECS: 202-428-5 UN: 2388 ADR: 3 II Índice Merck: 13,04207 |