α-α-α-3-Tetrafluorotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
A15055.14
A15055.22
A15055.14EA
48.4
EUR
A15055.14
A15055.22
α-α-α-3-Tetrafluorotolueno ≥99%
α-α-α-3-Tetrafluorotolueno
Purity: 99%
CAS No.: 401-80-9
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4010
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 2045664
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000382
Formula:
C₇H₄F₄ MW: 164,1 g/mol Pto. Ebullición: 101…102 °C Pto. de fusión: –81,5 °C Densidad: 1,303 Pto. de inflamación: 7 °C (44 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000382 Núm. CAS: 401-80-9 EINECS: 206-933-1 UN: 1993 ADR: 3,II |