α-α-α-4-Tetrafluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
A13377.06
A13377.14
A13377.06EA
55.6
EUR
A13377.06
A13377.14
α-α-α-4-Tetrafluorotolueno ≥98%
α-α-α-4-Tetrafluorotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 402-44-8
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4010
Melting Point: -42°
Boiling Point: 103-105°
Beilstein Reference: 1909390
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000399
Formula:
C₇H₄F₄ MW: 164,1 g/mol Pto. Ebullición: 103…105 °C Pto. de fusión: –42 °C Densidad: 1,295 Pto. de inflamación: 10 °C (50 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000399 Núm. CAS: 402-44-8 EINECS: 206-944-1 UN: 1993 ADR: 3,II |