4-Fluorotolueno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-4-methylbenzene
119670100 119671000 119672500
ACRO119670100EA 21.8 EUR
ACRO119670100 ACRO119671000 ACRO119672500
4-Fluorotolueno 97%
4-Fluorotolueno
Formula: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Pto. Ebullición: 116 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –56 °C
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000358
Núm. CAS: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
UN: 2388
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,04207
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4674 to 1.4694 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +9.5° to +11.5° (20°C, 589 nm)