4-Fluorotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Fluoro-4-methylbenzene
A10365.22
A10365.36
A10365.22EA
39.8
EUR
A10365.22
A10365.36
4-Fluorotolueno ≥99%
4-Fluorotolueno
Purity: 99%
CAS No.: 352-32-9
Molecular Formula: C7H7F
Formula Weight: 110.13
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4685
Odour: Aromatic
Melting Point: -56°
Boiling Point: 115-116°
Beilstein Reference: 1362373
Merck Reference: 14,4180
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000358
Formula:
C₇H₇F MW: 110,13 g/mol Pto. Ebullición: 115…116 °C Pto. de fusión: –56 °C Densidad: 1,001 Pto. de inflamación: 10 °C (50 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000358 Núm. CAS: 352-32-9 EINECS: 206-520-6 UN: 2388 ADR: 3,II Índice Merck: 14,4180 |