Perfluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11453.06
A11453.14
A11453.06EA
41
EUR
A11453.06
A11453.14
Perfluorotolueno ≥98%
Perfluorotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 434-64-0
Molecular Formula: C7F8
Formula Weight: 236.06
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.3680
Melting Point: -66°
Boiling Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2057072
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000375
Formula:
C₇F₈ Pto. Ebullición: 103…105 °C Pto. de fusión: –66 °C Densidad: 1,668 Pto. de inflamación: 20 °C (68 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000375 Núm. CAS: 434-64-0 EINECS: 207-104-7 UN: 1992 ADR: 3,II |