(4-Fluorofenil)acetona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
4-Fluorophenylacetone
L11720.03
L11720.06
L11720.03EA
34.4
EUR
L11720.03
L11720.06
(4-Fluorofenil)acetona ≥99%
(4-Fluorofenil)acetona
Purity: 99%
CAS No.: 459-03-0
Molecular Formula: C9H9FO
Formula Weight: 152.17
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4958
Boiling Point: 106-107°/18mm
Beilstein Reference: 1936697
MDL No.: MFCD00000362
Formula:
C₉H₉FO MW: 152.17 g/mol Pto. Ebullición: 106…107 °C (18 mmHg) Densidad: 1.11 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000362 Núm. CAS: 459-03-0 EINECS: 207-284-7 |