α-α-α-Trifluoro-3-iodotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11843.09
A11843.18
A11843.30
A11843.09EA
35.8
EUR
A11843.09
A11843.18
A11843.30
α-α-α-Trifluoro-3-iodotolueno ≥98%
α-α-α-Trifluoro-3-iodotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 401-81-0
Molecular Formula: C7H4F3I
Formula Weight: 272.01
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5185
Melting Point: -8°
Boiling Point: 81-82°/24mm
Beilstein Reference: 2088596
MDL No.: MFCD00001049
Formula:
C₇H₄F₃I Pto. Ebullición: 81…82 °C (24 mmHg) Pto. de fusión: –8 °C Densidad: 1,882 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001049 Núm. CAS: 401-81-0 EINECS: 206-934-7 UN: 3265 ADR: 8,II |