α-α-α-Trifluoro-4-iodotolueno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: α-α-α-Trifluoro-p-iodotolueno
306180050 306180010
ACRO306180050EA 106 EUR
ACRO306180050 ACRO306180010
α-α-α-Trifluoro-4-iodotolueno 97%
α-α-α-Trifluoro-4-iodotolueno
Formula: C₇H₄F₃I
Pto. Ebullición: 76…79 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,851 g/cm³
Pto. de inflamación: 68 °C
Número MDL: MFCD00039398
Núm. CAS: 455-13-0
EINECS: 207-234-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %