α-α-α-Trifluoro-4-iodotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: α-α-α-Trifluoro-p-iodotolueno
A12189.03 A12189.06 A12189.14
A12189.03EA 36.7 EUR
A12189.03 A12189.06 A12189.14
α-α-α-Trifluoro-4-iodotolueno ≥98%
α-α-α-Trifluoro-4-iodotolueno
Purity: 98% CAS No.: 455-13-0 Molecular Formula: C7H4F3I Formula Weight: 272.01 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5180 Melting Point: -8° Boiling Point: 68-70°/15mm Beilstein Reference: 1944013 MDL No.: MFCD00039398
Formula: C₇H₄F₃I
MW: 272.01 g/mol
Pto. Ebullición: 68…70 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 1.851
Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039398
Núm. CAS: 455-13-0
EINECS: 207-234-4