2-Fluoro-5-nitrotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
A14649.09
A14649.18
A14649.09EA
49.3
EUR
A14649.09
A14649.18
2-Fluoro-5-nitrotolueno ≥98%
2-Fluoro-5-nitrotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 455-88-9
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point: 105°(221°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 98-101°/13mm
Beilstein Reference: 1940341
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007284
Formula:
C₇H₆FNO₂ MW: 155.13 g/mol Pto. Ebullición: 98…101 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 37…40 °C Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007284 Núm. CAS: 455-88-9 EINECS: 207-251-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |