2-Fluoro-4-nitrotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14464.14
A14464.06
A14464.22
A14464.14EA
76.9
EUR
A14464.14
A14464.06
A14464.22
2-Fluoro-4-nitrotolueno ≥98%
2-Fluoro-4-nitrotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 1427-07-2
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point: 73°(163°F)
Melting Point: 32-37°
Boiling Point: 56-58°/1mm
Beilstein Reference: 2250156
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007199
Formula:
C₇H₆FNO₂ MW: 155.13 g/mol Pto. Ebullición: 56…58 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 32…37 °C Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007199 Núm. CAS: 1427-07-2 EINECS: 215-845-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |