3-Nitro-α-α-α-4-tetrafluorotolueno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
200610050 200611000
ACRO200610050EA 22.2 EUR
ACRO200610050 ACRO200611000
3-Nitro-α-α-α-4-tetrafluorotolueno 96%
3-Nitro-α-α-α-4-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209.1 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C (15 mmHg)
Densidad: 1.49 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007059
Núm. CAS: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %