3-Nitro-α-α-α-4-tetrafluorotolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
A19676.14
A19676.22
A19676.36
A19676.14EA
31.8
EUR
A19676.14
A19676.22
A19676.36
3-Nitro-α-α-α-4-tetrafluorotolueno ≥97%
3-Nitro-α-α-α-4-tetrafluorotolueno
Purity: 97%
CAS No.: 367-86-2
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.10
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 91-92°/15mm
Beilstein Reference: 1880508
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007059
Formula:
C₇H₃F₄NO₂ MW: 209,1 g/mol Pto. Ebullición: 91…92 °C (15 mmHg) Densidad: 1,494 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007059 Núm. CAS: 367-86-2 EINECS: 206-702-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |