Esponjas, VertiKlean®
Proveedor: CONTEC
VKSPONGE-1 VKST0003
115-0179EA 141 EUR
115-0179 115-3203
Esponjas, VertiKlean®
Toallitas Esponjas
La esponja VertiKlean es una esponja de laboratorio desechable. Está hecha de material de limpieza Polynit laminado que da lugar a una esponja de éster. La esponja se ha cortado con láser para sellar por completo los bordes. Se ha diseñado para limpieza general, pero también es perfecta para laboratorios.
  • Espuma de poliéster de gran absorción con la resistencia a la abrasión del Polynit
  • Esterilizable en autoclave