3-Fluoro-4-nitrotolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10840.06 A10840.14
A10840.06EA 32.8 EUR
A10840.06 A10840.14
3-Fluoro-4-nitrotolueno ≥99%
3-Fluoro-4-nitrotolueno
Purity: 99% CAS No.: 446-34-4 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-55° Boiling Point: 97-98°/3mm Beilstein Reference: 2502584 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007053
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Pto. Ebullición: 97…98 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 51…55 °C
Densidad: 1.438
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007053
Núm. CAS: 446-34-4
EINECS: 207-166-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III