α-α-α-2-Tetrafluoro-5-nitrotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 400-74-8
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.10
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 105-110°/25mm
Beilstein Reference: 1881423
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00024576
Formula:
C₇H₃F₄NO₂ MW: 209,1 g/mol Pto. Ebullición: 105…110 °C (25 mmHg) Pto. de fusión: 22…24 °C Densidad: 1,522 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024576 Núm. CAS: 400-74-8 EINECS: 206-925-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |