α-α-α-Trifluoro-3-Nitrotolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Nitrobenzotrifluoride
L05948.14
L05948.22
L05948.14EA
40.8
EUR
L05948.14
L05948.22
α-α-α-Trifluoro-3-Nitrotolueno ≥97%
α-α-α-Trifluoro-3-Nitrotolueno
Purity: 97%
CAS No.: 98-46-4
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4720
Odour: Characteristic
Melting Point: -5°
Boiling Point: 201-205°
Beilstein Reference: 2051362
UN No.: 2306
MDL No.: MFCD00007260
Formula:
C₇H₄F₃NO₂ MW: 191.11 g/mol Pto. Ebullición: 201…205 °C Pto. de fusión: –5 °C Densidad: 1.435 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007260 Núm. CAS: 98-46-4 EINECS: 202-670-1 UN: 2306 ADR: 6.1 II |