4-Nitro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Nitrobenzotrifluoruro
L15766.03
L15766.06
L15766.03EA
32
EUR
L15766.03
L15766.06
4-Nitro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98%
4-Nitro-α-α-α-trifluorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 402-54-0
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Flash Point: 88°(190°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 81-83°/10mm
UN No.: 3431
MDL No.: MFCD00007358
Formula:
C₇H₄F₃NO₂ Pto. Ebullición: 81…83 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 38…42 °C Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007358 Núm. CAS: 402-54-0 EINECS: 206-948-3 UN: 3431 ADR: 6.1,II |