2-Fluoro-5-(trifluorometil)anísol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B23516.03 B23516.06
B23516.03EA 24.9 EUR
B23516.03 B23516.06
2-Fluoro-5-(trifluorometil)anísol ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluorometil)anísol
Purity: 97% CAS No.: 261951-78-4 Molecular Formula: C8H6F4O Formula Weight: 194.13 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4352 MDL No.: MFCD01631564
Formula: C₈H₆F₄O
MW: 194.13 g/mol
Pto. Ebullición: 151
Pto. de fusión: –15 °C
Pto. de inflamación: 62 °C (144 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631564
Núm. CAS: 261951-78-4