Adaptador, junta esmerilada cónica en rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
248417105 248409208 248416109 248418101 248419106 248427209 248428205 248429201 248448104 248449109 248406202 248407207 248408203
SCOT248417105EA 179 EUR
SCOT248417105 SCOT248409208 SCOT248416109 SCOT248418101 SCOT248419106 SCOT248427209 SCOT248428205 SCOT248429201 SCOT248448104 SCOT248449109 SCOT248406202 SCOT248407207 SCOT248408203
Adaptador, junta esmerilada cónica en rosca, DURAN®
Adaptadores Adaptadores con juntas NS
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Adaptador con rosca DIN y cono esmerilado estándar.
DIN 12257
* tamaño no DIN