Septa de botella GL, caucho de silicona, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292460503 292460606 292460803 292460906 292461002
SCOT292460503EA 96.6 EUR
SCOT292460503 SCOT292460606 SCOT292460803 SCOT292460906 SCOT292461002
Septa de botella GL, caucho de silicona, DURAN®
Septos
Silicona, translúcida.
  • Ideal para usar como septa (para perforar)
  • Adecuado para el tapón de rosca de PBT con apertura
  • Buena resistencia térmica (130 °C de vapor/200 °C de calor seco)
Para tapas de conexión roscadas GL.