Cajas con tapa a presión, multiuso
Proveedor: BURKLE
6210-1001 6210-2000 6210-0250 6210-0500 6250-1001 6250-1500 6250-2300 6250-3300 6250-2000 6250-1000 6250-0500
BURK6210-1001EA 7.4 EUR
BURK6210-1001 216-2984 BURK6210-0250 BURK6210-0500 BURK6250-1001 BURK6250-1500 BURK6250-2300 BURK6250-3300 BURK6250-2000 BURK6250-1000 BURK6250-0500
Cajas con tapa a presión, multiuso
Cajas Cajas de almacenamiento
Caja para el almacenamiento, embalaje, toma de muestras, muestreo y transporte de pastas, gránulos, polvos, muestras de suelo y productos congelados (-40 °C hasta brevemente +95 °C).
PE, translúcido.
  • Se puede congelar en profundidad
  • No tiene grietas
  • Apto para su uso con productos alimenticios