Tubo, silicona, Versitec®
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
761839 761830 761857
VERN761839EA 96.8 EUR
VERN761839 VERN761830 VERN761857
Tubo, silicona, Versitec®
Tuberías Tubo de transferencia
Silicona, curada con peróxido, translúcida.
  • Hidrófugo
  • Antiadhesivo
  • Excepcional resistencia a los rayos UV, oxígeno y ozono.
  • Permeable
Los tubos Versitec son de silicona industrial de alta calidad utilizada en la industria alimentaria, electrodomésticos, industria eléctrica y en dispensadores de bebidas. El rendimiento técnico de los tubos Versitec®, junto con su efectividad, lo convierten en el medio ideal para transferir fluidos de alta pureza o alta tecnología.
Resistencia a la temperatura: -60 to +200 °C
Dureza (durómetro shore A): 40
Densidad: 1,15
Certificaciones: Cumple con los estándares alimentarios francés, alemán (BfR) y estadounidense (FDA)